Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylbenzaldehyde |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vægt | 134.0732 |