Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10717012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10717012 25 g Glasflaske 25g
10576441 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10717012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 346060250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5973-71-7 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5973-71-7
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00016612
InChI nøgle POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 22278
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethylbenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0120g/mL
Kogepunkt 226°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3CHO
Brydningsindeks 1.5490 to 1.551
Mængde 25 g
Beilstein 07,IV,707
Specifik vægtfylde 1.012
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske