Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11498336
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498336 5 g 5g
11408346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15388.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5973-71-7 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,4-Dimethylbenzaldehyd bruges som et tilsætningsstof til harpikser, landbrugsmellemprodukter og til smag og duft, gennemsigtigt middel til nukleation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-dimethylbenzaldehyd bruges som et additiv
til harpikser, landbrugs-mellemprodukter og til smag og duft, nukleationsgennemsigtigt middel.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether, toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Hold afstand fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5973-71-7
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00016612
InChI nøgle POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
PubChem CID 22278
IUPAC navn 3,4-dimethylbenzaldehyd
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzaldehyde
Tæthed 1.017
Kogepunkt 226°C
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.551
Mængde 5 g
Beilstein 1634270
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether,toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%