Få mere at vide
3',4'-Dimethylacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11464833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464833 100 g 100g
11444833 5 g 5g
11454833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12187.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3637-01-2 | C10H12O | 148,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3637-01-2
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00008743
InChI nøgle WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Dimethylacetophenone
Tæthed 1.002
Kogepunkt 242 °C til 243 °C
Flammepunkt 102 °C (215 °F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 100 g
Beilstein 907053
Synonym benzenesulfonamide, p-bromo-n-3-pyridyl, p-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzenesulfonamide, 4-bromophenyl sulfonyl-3-pyridylamine, 4-bromo-n-3-pyridinyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-3-pyridyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-pyridin-3-yl benzene-1-sulfonamide, 5-22-09-00084 beilstein handbook reference
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C)C(C)=C1
IUPAC navn 4-brom-N-pyridin-3-ylbenzensulfonamid
PubChem CID 199072
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%