Få mere at vide
3',4'-Dimethylacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11444833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444833 5 g 5g
11454833 25 g 25g
11464833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12187.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3637-01-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3637-01-2
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00008743
InChI nøgle WPRAXAOJIODQJR-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Dimethylacetophenone
Tæthed 1.002
Kogepunkt 242°C to 243°C
Flammepunkt 102°C (215°F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 5 g
Beilstein 907053
Synonym 3',4'-dimethylacetophenone, 1-3,4-dimethylphenyl ethanone, 3,4-dimethylacetophenone, ethanone, 1-3,4-dimethylphenyl, 1-3,4-dimethylphenyl ethan-1-one, unii-pc1l145t5v, 1-3,4-dimethyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-3,4-dimethylbenzene, 3.4-dimethylacetophenon, acmc-1cmy2
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C)C
IUPAC navn 1-(3,4-dimethylphenyl)ethanon
PubChem CID 77193
Formel vægt 148.21
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 3',4'-Dimethylacetophenone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3,4-dimethylphenyl)ethanone