Få mere at vide
3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol, 94%
Artikelnummer. 11478737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478737 25 g 25g
11468737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19906.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 1482-15-1 | C7H12O | 112,17 g/mol
3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1482-15-1
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00039845
InChI nøgle DZNLEQBXXLGELU-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95483
IUPAC navn 3,4-dimethylpent-1-yn-3-ol
SMIL CC(C)C(C)(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethyl-1-pentyn-3-ol
Tæthed 0.87
Kogepunkt 133 °C
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Synonym 3,4-dimethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3,4-dimethyl, acmc-1bzc3, 2-isopropyl-3-butyne-2-ol, 1-pentyn-3-ol,4-dimethyl, 3,4-dimethyl-pent-1-yn-3-ol, dznleqbxxlgelu-uhfffaoysa, 1-pentyn-3-ol,3,4-dimethyl, 1,2-dimethyl-1-hydroxypropyl acetylene
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 112.17
Procent renhed 94%