Få mere at vide
3,4-Dimethoxytoluen, 98%
Artikelnummer. 11493007
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493007 25 g 25g
11483007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15558.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 494-99-5 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 494-99-5
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00016651
InChI nøgle GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxytoluene, homoveratrole, 4-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl, 4-methylveratrol, 4-methyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-dimethoxy-4-methyl-benzene, unii-349x0g2ssf, homoveratrol
PubChem CID 68126
IUPAC navn 1,2-dimethoxy-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxytoluene
Smeltepunkt 25 °C til 28 °C
Tæthed 1.059
Kogepunkt 220 °C
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.528
Mængde 25 g
Beilstein 2045328
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%