Få mere at vide
3,4-dimethoxythiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483188 5 g 5g
15473188 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56674.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51792-34-8 | C6H8O2S | 144.188 g/mol
3,4-Dimethoxythiophene bruges som et elektronisk materialemellemprodukt. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af porphyrin dyad, som bruges til at studere fotoinduceret energioverførsel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dimethoxythiophene bruges som et elektronisk materiale mellemprodukt. Det bruges som udgangsmateriale i syntesen af porphyrin dyad, som bruges til at studere fotoinduceret energioverførsel.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51792-34-8
Molekylær formel C6H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 144.188
MDL nummer MFCD01096546
InChI nøgle ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy thiophene, thiophene, 3,4-dimethoxy, pubchem15752, 3,4-dimethoxy-thiophene, acmc-209kw1, ksc491i4n, 3,4-dimethoxythiophene
PubChem CID 3613501
IUPAC navn 3,4-dimethoxythiophen
SMIL COC1=CSC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxythiophene
Tæthed 1.209
Kogepunkt 100°C to 102°C (10 mmHg to 11 mmHg)
Flammepunkt 106°C (223°F)
Brydningsindeks 1.5409
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 144.19
Procent renhed 98%