Få mere at vide
3,4-Dimethoxyphenylacetonitril, 98%
Beskrivelse
Det anvendes som et mellemprodukt i fremstillingen af det muskelafslappende papverin. 3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril er blevet anvendt i syntesen af (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitril1. Det er også blevet brugt til fremstilling af modificeret diterpen (± ) nimbidiol, som er afhængig af en sulfeniumion fremmet polyencyklisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som et mellemprodukt i fremstillingen af det muskelafslappende papverin. 3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril er blevet anvendt i syntesen af (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitril1. Det er også blevet brugt til fremstilling af modificeret diterpen (± ) nimbidiol, som er afhængig af en sulfeniumion fremmet polyencyklisering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 62 °C til 65 °C |
| Kogepunkt | 177 °C til 178 °C (10 mmHg) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1956100 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 177.2 |
| Procent renhed | 98% |