Få mere at vide
3,4-dimethoxyphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379529
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379529 25 g 25g
11444054 100 g 100g
11454054 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12003.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Det anvendes som et mellemprodukt i fremstillingen af det muskelafslappende papverin. 3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril er blevet anvendt i syntesen af (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitril1. Det er også blevet brugt til fremstilling af modificeret diterpen (± ) nimbidiol, som er afhængig af en sulfeniumion fremmet polyencyklisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et mellemprodukt i fremstillingen af det muskelafslappende papverin. 3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril er blevet anvendt i syntesen af (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitril1. Det er også blevet brugt til fremstilling af modificeret diterpen (± ) nimbidiol, som er afhængig af en sulfeniumion fremmet polyencyklisering.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-17-4
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.203
MDL nummer MFCD00001911
InChI nøgle ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Kogepunkt 177°C to 178°C (10 mmHg)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
Beilstein 1956100
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vægt 177.2
Procent renhed 98%