Få mere at vide
3,4-Dimethoxyphenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11489047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489047 500 g 500g
11469047 25 g 25g
11479047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20625.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 93-40-3 | C10H12O4 | 196,202 g/mol
Det reagerer med formaldehyd i nærvær af syre for at give en isochromanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det reagerer med formaldehyd i nærvær af syre
og giver en isochromanon.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-40-3
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00004335
InChI nøgle WUAXWQRULBZETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym homoveratric acid, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-phenyl-acetic acid, acetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl
PubChem CID 7139
ChEBI CHEBI:86655
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 95 °C til 98 °C
Mængde 500 g
Beilstein 1110282
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%