Få mere at vide
3,4-Dimethoxyphenylacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11469047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469047 25 g 25g
11479047 100 g 100g
11489047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20625.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-40-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Det reagerer med formaldehyd i nærvær af syre for at give en isochromanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det reagerer med formaldehyd i nærvær af syre
og giver en isochromanon.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-40-3
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00004335
InChI nøgle WUAXWQRULBZETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym homoveratric acid, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-phenyl-acetic acid, acetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl
PubChem CID 7139
ChEBI CHEBI:86655
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 25 g
Beilstein 1110282
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.