Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl) acetonitril, 99+%
Artikelnummer. 10571374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571374 500 g Glasflaske 500g
10021780 25 g Glasflaske 25g
10206160 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10571374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155265000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 93-17-4 | C10H11NR.2 | 177,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-17-4
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.2
MDL nummer MFCD00001911
InChI nøgle ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62 °C til 65 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 171 °C til 178 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 250 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (støvsuger)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2CN
Mængde 500 g
Beilstein 10, I, 198
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, kloroform og ethanol
Formel vægt 177.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller eller krystallinske nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.