Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 99+%
Artikelnummer. 10021780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10021780 25 g Glasflaske 25g
10206160 100 g Glasflaske 100g
10571374 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10021780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155260250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 93-17-4 | C10H11NO2 | 177.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-17-4
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.2
MDL nummer MFCD00001911
InChI nøgle ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
PubChem CID 66727
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Farve Hvid
Kogepunkt 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 250°C
Tab ved tørring 0.5% max. (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2CN
Mængde 25 g
Beilstein 10, I, 198
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Formel vægt 177.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystals or Crystalline Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.