Få mere at vide
(3,4-Dimethoxyphenyl) eddikesyre, 99%
Artikelnummer. 10346600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10346600 100 g Plastflaske 100g
10239733 25 g Plastflaske 25g
10294280 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10346600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115611000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 93-40-3 | C10H12O4 | 196,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-40-3
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.2
MDL nummer MFCD00004335
InChI nøgle WUAXWQRULBZETB-UHFFFAOYSA-N
Synonym homoveratric acid, 3,4-dimethoxyphenylacetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-phenyl-acetic acid, acetic acid, 3,4-dimethoxyphenyl
PubChem CID 7139
ChEBI CHEBI:86655
IUPAC navn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CC(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 96 °C til 99 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 409
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 196.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.