Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzylamine, 97%
Artikelnummer. 11485997
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485997 100 g 100g
11465997 5 g 5g
11475997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25033.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5763-61-1 | C9H13NO2 | 167.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5763-61-1
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00008116
InChI nøgle DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
PubChem CID 79832
IUPAC navn (3,4-dimethoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=CC=C(CN)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzylamine
Tæthed 1.109
Kogepunkt 281°C to 284°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.556
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 511575
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 167.21
Procent renhed 97%