Få mere at vide
3,4-dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455403
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11455403
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13396.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
3,4-Dimethoxybenzylalkohol bruges som brændstof for den mikrobielle brændselscelle (MFC) til at generere strøm. Veratrolalkohol er råmaterialet til syntesen af cyclotriveratrylen, som bruges i vært-gæstekemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dimethoxybenzylalkohol bruges som brændstof for den mikrobielle brændselscelle (MFC) til at generere strøm. Veratrolalkohol er råmaterialet til syntesen af cyclotriveratrylen, som bruges i vært-gæstekemi.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-03-8
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.192
MDL nummer MFCD00004638
InChI nøgle OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
IUPAC navn (3,4-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt ∼22°C
Tæthed 1.176
Kogepunkt 297°C to 298°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.553
Mængde 500 g
Beilstein 639388
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 168.19
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis