Få mere at vide
3,4-dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435403
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435403 25 g 25g
11445403 100 g 100g
11455403 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13396.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
3,4-Dimethoxybenzylalkohol bruges som brændstof for den mikrobielle brændselscelle (MFC) til at generere strøm. Veratrolalkohol er råmaterialet til syntesen af cyclotriveratrylen, som bruges i vært-gæstekemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dimethoxybenzylalkohol bruges som brændstof for den mikrobielle brændselscelle (MFC) til at generere strøm. Veratrolalkohol er råmaterialet til syntesen af cyclotriveratrylen, som bruges i vært-gæstekemi.
Opløselighed
Fuldt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-03-8
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.192
MDL nummer MFCD00004638
InChI nøgle OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
IUPAC navn (3,4-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt ∼22°C
Tæthed 1.176
Kogepunkt 297°C to 298°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.553
Mængde 25 g
Beilstein 639388
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 168.19
Procent renhed 97%