Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, 96%
Artikelnummer. 11934731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11934731
Brand: Thermo Scientific Acros 115495000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-03-8
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
InChI nøgle OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
IUPAC navn (3,4-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brydningsindeks 1.5510 to 1.5540
Mængde 500 g
Beilstein 06,1113
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 168.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Olieagtig væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt