Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, 96%
Artikelnummer. 10000790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10000790 100 g Glasflaske 100g
10142810 25 g Glasflaske 25g
11934731 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10000790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115491000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-03-8
Molekylær formel C9H12O3
Molekylvægt (g/mol) 168.19
InChI nøgle OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
IUPAC navn (3,4-dimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 22.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CH2OH
Brydningsindeks 1.5510 to 1.5540
Mængde 100 g
Beilstein 06,1113
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 168.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /