Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzonitril, 98+%
Artikelnummer. 11494174
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494174 100 g 100g
11484174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12521.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2024-83-1 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
3,4-Dimethoxybenzonitril bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dimethoxybenzonitril anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2024-83-1
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00001802
InChI nøgle OSEQIDSFSBWXRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratronitrile, 4-cyanoveratrole, 3,4-dimethoxy-benzonitrile, 4-cyano-1,2-dimethoxybenzene, 1-cyano-3,4-dimethoxylbenzene, 3,4-dimethoxybenzoic acid nitrile, 3,4-dimethoxyphenyl cyanide, benzonitrile,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzenecarbonitrile, 3-cyanoveratrole
PubChem CID 74842
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzonitril
SMIL COC1=CC=C(C=C1OC)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzonitrile
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1451651
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 163.18
Procent renhed ≥98%