Få mere at vide
3,4-dimethoxybenzoesyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757729 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10752254
Brand: Thermo Scientific Acros 115450250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-07-2
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002500
InChI nøgle DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
PubChem CID 7121
ChEBI CHEBI:296881
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxybenzoic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Farve Beige til hvid eller rød
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, I, 188
Merck Index 15, 10147
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L (14°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,soluble in ether
Formel vægt 182.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.