Få mere at vide
3,4-dimethoxybenzoesyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080583
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11459452
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10167.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-07-2 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3,4-Dimethoxybenzoesyre spiller en vigtig rolle i fremstillingen af antibiotika og forskellige farvestoffer. De bruges som mellemprodukter til lægemidler (især til antipyretiske analgetika, antirheumatisme) og anden organisk syntese. Det bruges som matrix til ionisering af peptider, proteiner og kulhydrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-Dimethoxybenzoesyre spiller en vigtig rolle i fremstillingen af antibiotika og forskellige farvestoffer. De bruges som mellemprodukter til lægemidler (især til antipyretiske analgetika, antirheumatisme) og anden organisk syntese. Det bruges som matrix til ionisering af peptider, proteiner og kulhydrater.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,5 mg/ml ved 15 C), °chloroform, methanol og 95 % ethanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-07-2
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00002500
InChI nøgle DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratric acid, benzoic acid, 3,4-dimethoxy, dimethylprotocatechuic acid, veratrylic acid, 3,4-dimethylprotocatechuic acid, veratrumenoic acid, 3,4-dimethoxy-benzoic acid, unii-1yy04e7rr4, 3,4-dimethoxybenzoes
PubChem CID 7121
ChEBI CHEBI:296881
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 179°C to 183°C
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 518285
Merck Index 14,9953
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.5mg/ml at 15°C),chloroform,methanol,and 95% ethanol (50mg/ml).
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥99%