Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vægt | 166.063 |