Få mere at vide
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, 99+%
Artikelnummer. p-114517 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10245590
Brand: Thermo Scientific Acros 162610050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120-14-9 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-14-9
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00003363
InChI nøgle WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratraldehyde, veratric aldehyde, methylvanillin, vanillin methyl ether, veratral, veratryl aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dimethoxy, veratrum aldehyde, p-veratric aldehyde, 4-o-methylvanillin
PubChem CID 8419
ChEBI CHEBI:17098
IUPAC navn 3,4-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=O)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxybenzaldehyde
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 281°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3CHO
Mængde 5 g
Beilstein 08, 255
Merck Index 15, 10145
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Lumps or Fused Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.