Få mere at vide
3,4-Dimethoxyanilin, 98+%
Artikelnummer. 11460034
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460034 250 g 250g
11440034 10 g 10g
11450034 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460034 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13548.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6315-89-5 | C8H11NO2 | 153,181 g/mol
3,4-Dimethoxyanilin er almindeligt anvendt som finkemikalier, der anvendes til farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,4-Dimethoxyanilin er almindeligt anvendt som finkemikalier
, der anvendes til farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløselig i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6315-89-5
Molekylær formel C8H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 153.181
MDL nummer MFCD00008394
InChI nøgle LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
PubChem CID 22770
IUPAC navn 3,4-dimethoxyanilin
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxyaniline
Smeltepunkt 86 °C til 89 °C
Kogepunkt 174 °C til 176 °C (22 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Karakteristik
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 743399
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 153.18
Procent renhed ≥98%