Få mere at vide
3',4'-Dimethoxyacetophenone, 98%
Artikelnummer. 10406432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10406432 25 g Glasflaske 25g
10612413 5 g Glass bottle 5g
10275930 100 g Glasflaske 100g
10076093 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10406432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168850250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1131-62-0 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-62-0
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
MDL nummer MFCD00008737
InChI nøgle IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
PubChem CID 14328
ChEBI CHEBI:86576
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3', 4'-Dimethoxyacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 286.0°C to 288.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3COCH3
Mængde 25 g
Beilstein 08, II, 298
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 180.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.