Få mere at vide
3',4'-dimethoxyacetophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337815
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337815 50 g 50g
11347815 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02737.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1131-62-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
3',4'-dimethoxyacetophenon anvendes som katalytisk middel; Petrokemisk additiv. Det bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3 ,′4′ -Dimethoxyacetophenon bruges som katalytisk middel; Petrokemisk additiv. Det bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Beskyt mod fugt, varme. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Beskyt mod direkte lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-62-0
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00008737
InChI nøgle IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
PubChem CID 14328
ChEBI CHEBI:86576
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Kogepunkt 286°C to 288°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 781213
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%