Få mere at vide
3,4-Dimethoxy Styrene (~1% Hydroquinone as stabilizer), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethoxy Styrene |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| Formel vægt | 164.0837 |