Få mere at vide
3,4-dimethoxy-N-methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11955311 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11955311 5 g 5g
11945311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955311 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439680050
Kemiske identifikatorer
CAS 63-64-9
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.24
InChI nøgle XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl methylamine, n-methyl-3,4-dimethoxybenzylamine, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methylmethanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methyl amine, 3,4-dimethoxy-n-methylbenzylamine, 3,4-dimethoxy-benzyl-methyl-amine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy-n-methyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methyl-methanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methylamine, 3,4-dimethoxybenzyl-n-methylamine
PubChem CID 592161
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til farveløs
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 181.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.