Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-Alpha-[3-(methylamino)propyl]-Alpha-(1-methylethyl)-benzeneacetonitrile Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H |
| Formel vægt | 326.1761 |