Få mere at vide
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, 98%
Artikelnummer. 11483707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483707 5 g 5g
11473707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18186.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5222-73-1 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
3,4-dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion (dimethyl squarate) finder, at det bruges i syntesen af chirale squaramider, en meget enantioselektiv katalysator for Friedel-Crafts reaktioner af indoler, 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutenderivatet-1,2-kernen cyclobuten-1,2 antigener, methylsquaratderivat af Ogawa O-SP-kerneantigenet, o-quinodimethaner, benzocyclobutener, quinoner. Det anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af o-quinodimethaner, benzocyclobutener og quinoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion (dimethyl squarate) finder det anvendelse i syntesen af chirale squaramider, meget enantioselektiv katalysator for Friedel-Crafts-reaktioner af indoler, 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobuten-1-cyclobuten-1 O-SP-kerneantigener, methylsquaratderivat af Ogawa O-SP-kerneantigenet, o-quinodimethaner, benzocyclobutener, quinoner. Det anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af o-quinodimethaner, benzocyclobutener og quinoner.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5222-73-1
Molekylær formel C6H6O4
Molekylvægt (g/mol) 142.11
MDL nummer MFCD00101316
InChI nøgle SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123227
IUPAC navn 3,4-dimethoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMIL COC1=C(C(=O)C1=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Smeltepunkt 53°C to 56°C
Mængde 5 g
Synonym 3,4-dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, dimethyl squarate, squaric acid dimethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, dimethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione,3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxycyclobut-3-en-1,2-dion, dimethoxycyclobutenedione, pubchem13709
Opløselighedsinformation Very soluble in water.
Formel vægt 142.1
Procent renhed 98%