Få mere at vide
3',4'-dihydroxypropiophenon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415503
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415503 1 g 1g
11425503 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415503 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13444.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7451-98-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7451-98-1
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00016440
InChI nøgle HNWIHBDMOYWCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dihydroxypropiophenone, 3,4-dihydroxypropiophenone, propiophenone, 3',4'-dihydroxy, 1-3,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3,4-dihydroxyphenyl, 1-3,4-dihydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-dihydroxyphenyl, 4-propionylbrenzcatechin, propiophenone,4'-dihydroxy, 3', 4'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 96267
IUPAC navn 1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Dihydroxypropiophenone
Smeltepunkt 145°C to 146°C
Mængde 1 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%