Få mere at vide
3,4-Dihydroxyphenylglycolaldehyde (Dopegal), TRC
Artikelnummer. 30012349
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012349 1 mg
30006198 5 mg
30007920 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4546551MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13023-73-9
Molekylær formel C8 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Synonym 3,4-Dihydroxyphenylglycolic Aldehyde;
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyacetaldehyde
SMIL OC(C=O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxyphenylglycolaldehyde (Dopegal)
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-4,8,10-12H
Formel vægt 168.0423