Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzoesyre Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3 |
| Formel vægt | 168.0423 |