Få mere at vide
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11444603
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444603 100 g 100g
11424603 5 g 5g
11434603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11558.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139-85-5 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
3,4-Dihydroxybenzaldehyd bruges som en apoptose-inducer af humane leukæmiceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4-dihydroxybenzaldehyd bruges som en apoptose-inducer af humane leukæmiceller.
Opløselighed
Opløseligt i vand (6,3 g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-85-5
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.122
MDL nummer MFCD00003370
InChI nøgle IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechualdehyde, rancinamycin iv, protocatechuic aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dihydroxy, 3,4-dihydroxybenzenecarbonal, 4-formyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 4-formyl-1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxy-4-formylbenzene, unii-4pvp2hch4t
PubChem CID 8768
ChEBI CHEBI:50205
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 152°C to 157°C
Mængde 100 g
Beilstein 774381
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,7893
Opløselighedsinformation Soluble in water(6.3g/L).
Formel vægt 138.12
Procent renhed 98%