Få mere at vide
3,4-dihydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10478060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10478060 25 g Glasflaske 25g
10254570 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10478060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114850250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139-85-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-85-5
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00003370
InChI nøgle IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechualdehyde, rancinamycin iv, protocatechuic aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dihydroxy, 3,4-dihydroxybenzenecarbonal, 4-formyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 4-formyl-1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxy-4-formylbenzene, unii-4pvp2hch4t
PubChem CID 8768
ChEBI CHEBI:50205
IUPAC navn 3,4-dihydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 152.0°C to 157.0°C
Farve Beige til brun-grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CHO
Mængde 25 g
Beilstein 08,246
Merck Index 15,8002
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 790g/L ethanol (78°C),freely soluble in ether
Formel vægt 138.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver