Få mere at vide
3',4'-Dihydroxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydroxyacetophenone |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,1H3 |
| Formel vægt | 152.0473 |