Få mere at vide
3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-carboxylic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O5/c1-5-4-6-2-3-7(10(13)14)9(12)8(6)11(15)16-5/h2-3,5,12H,4H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 222.0528 |