Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788845
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10788845 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10052514 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10788845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60830EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20348-23-6
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.154
MDL nummer MFCD09025907
InChI nøgle QQVXDMFULJVZLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 2h,3h,4h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine, 3,4-dihydro, dihydropyridoboxazine, pubchem18891, 2h,3h,4h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine,3,4-dihydro
PubChem CID 13196538
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin
SMIL C1COC2=C(N1)N=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%