Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461144
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10461144 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10407432 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10417432 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461144 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25809DE
Kemiske identifikatorer
CAS 76727-28-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD04972641
InChI nøgle UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795460
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol
SMIL C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym chroman-3-ylmethanol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-ylmethanol, 3-hydroxymethylchroman, chroman-3-yl-methanol, chroman-3-ylmethan-1-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran 3-methanol, 2h-1-benzopyran-3-methanol,3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-methanol, 3,4-dihydro
Formel vægt 164.2
Procent renhed 97%