Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304332
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10304332 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10252492 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13201DA
Kemiske identifikatorer
CAS 20825-89-2
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00276310
InChI nøgle MQSSBVLREFSMDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-carboxylic acid, acmc-1crio, 7-carboxy-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid,3,4-dihydro
PubChem CID 2776383
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylsyre
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%