Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384562
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10384562 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10652635 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384562 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13204DA
Kemiske identifikatorer
CAS 67869-90-3
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
InChI nøgle LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carbaldehyd
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine-7-carbaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formel vægt 178.19
Procent renhed 95%