Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502852
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10502852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10502852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13213DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylmethylamine
CAS 23475-00-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H13NO2
MDL nummer MFCD02682040
Mængde 1 g
Synonym 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethylamine, c-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl-methylamine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepan-7-ylmethylamine, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl-methylamine
InChI nøgle MCHQABHXBPYZCT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)CN)OC1
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 179.219
PubChem CID 2795295
Formel vægt 179.22
Procent renhed 97%