Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylboronsyre, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151112
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10151112 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10712483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10294714 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10151112 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13212CB
Kemiske identifikatorer
CAS 279261-89-1
Molekylær formel C9H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 193.99
MDL nummer MFCD02681910
InChI nøgle CSNCBPVLUIFJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl boronic acid, boronic acid,b-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-ylboronic acid, boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, pubchem7845, acmc-1crzt, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
PubChem CID 2776398
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C2OCCCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylboronic acid
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.99