Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylsyre, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 146 °C til 148 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 194.19 |
| Procent renhed | 98% |