Få mere at vide
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15418015
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418015 5 g 5g
15408015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418015 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32167.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67869-90-3 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67869-90-3
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD01893356
InChI nøgle LCSVYSVGXQQHSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776388
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carbaldehyd
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)C=O)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde
Kogepunkt 120°C to 122°C
Mængde 5 g
Synonym 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde, 2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepane-7-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-7-carbaldehyd
Formel vægt 178.19
Procent renhed 95%