Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387469
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387469 1 g 1g
11397469 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387469 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27862.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175136-34-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Højopløselig i ethanol, acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-34-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00218806
InChI nøgle FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775654
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amin
SMIL C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Kogepunkt 123°C to 128°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
Opløselighedsinformation Soluble in water. High soluble in ethanol,acetone.
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%