Få mere at vide
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10532842 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10292582 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00413CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 499770-91-1
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD04972615
InChI nøgle ZXJOKQNPRXXPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-6-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, 2h-1,5-benzodioxepin-6-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, vxu
PubChem CID 2794995
SMIL NCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-6-yl)methanamin
Formel vægt 215.68
Procent renhed 97%