Få mere at vide
3,4-Difluorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11388938
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388938 1 g 1g
11308948 5 g 5g
11398938 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041789.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2927-34-6 | C7H6F2 | 128.12 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2927-34-6
Molekylær formel C7H6F2
Molekylvægt (g/mol) 128.12
MDL nummer MFCD00075087
InChI nøgle FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733400
IUPAC navn 1,2-difluor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(F)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Difluorotoluene
Tæthed 1.120 g/mL
Kogepunkt 110°C to 113°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.45
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Synonym 3,4-difluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl, 1,2-difluoro-4-methyl-benzene, 3,4-difluoro methyl benzene, 3,4 difluorotoluene, pubchem1615, 3, 4-difluorotoluene, 3,4-difluoro toluene
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 128.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske